Få mere at vide
Dimethylphthalat, 99%
Beskrivelse
Dimethylphthalat anvendes som blødgører, opløsningsmiddel, gummibelægningsmiddel, støbepulver, efterbehandlingsmiddel og mellemprodukt. Desuden bruges det i faste raketdrivmidler, sikkerhedsglas, lakbelægninger, klæbemidler og tætningsmidler, toner og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dimethylphthalat anvendes som blødgører, opløsningsmiddel, gummibelægningsmiddel, støbepulver, efterbehandlingsmiddel og mellemprodukt. Desuden bruges det i faste raketdrivmidler, sikkerhedsglas, lakbelægninger, klæbemidler og tætningsmidler, toner og farvestoffer.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ethanol, ether, benzen, chloroform, estere, ketoner, organiske opløsningsmidler og klorerede kulbrinter. Lidt blandbar med kultetrachlorid. Ikke blandbar med vand, petroleumsether og paraffinkulbrinter.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl phthalate |
| Smeltepunkt | ∼5 °C |
| Tæthed | 1.19 |
| Kogepunkt | 283 °C til 284 °C |
| Flammepunkt | 146 °C (294 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.515 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1911460 |
| Merck Index | 14,3255 |
| Vis mere |