missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-methyl ester D4 |
| CAS | 93951-89-4 |
| Molekylær formel | C10 2H4 H6 O4 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), Phthalic acid dimethyl ester D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC)c(C(=O)OC)c1[2 H] |
| IUPAC navn | dimethyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.21 |
| Formel vægt | 198.083 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?