missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethyl Phosphorochloridate (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Chlorophosphate |
| CAS | 813-77-4 |
| Molekylær formel | C2 H6 Cl O3 P |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Phosphorochloridic acid, dimethyl ester, Methyl phosphorochloridate (6CI,7CI), Chlorodimethoxyphosphine oxide, Chlorodimethylphosphate, Dimethoxyphosphinic chloride, Dimethoxyphosphoryl chloride, Dimethyl chlorophosphate, Dimethyl chlorophosphonate, Dimet |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6ClO3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3 |
| SMIL | COP(=O)(Cl)OC |
| IUPAC navn | [chloro(methoxy)phosphoryl]oxymethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.494 |
| Formel vægt | 143.974 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?