Få mere at vide
Dimethyl Phosphorochloridate (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Chlorophosphate |
| CAS | 813-77-4 |
| Molekylær formel | C2 H6 Cl O3 P |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Phosphorochloridic acid, dimethyl ester, Methyl phosphorochloridate (6CI,7CI), Chlorodimethoxyphosphine oxide, Chlorodimethylphosphate, Dimethoxyphosphinic chloride, Dimethoxyphosphoryl chloride, Dimethyl chlorophosphate, Dimethyl chlorophosphonate, Dimet |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6ClO3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3 |
| SMIL | COP(=O)(Cl)OC |
| IUPAC navn | [chloro(methoxy)phosphoryl]oxymethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.494 |
| Formel vægt | 143.974 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?