Få mere at vide
Dimethyl Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl phosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7O4P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3,(H,3,4) |
| Formel vægt | 126.0082 |
| Procent renhed | >95% |