Få mere at vide
Dimethyl Phosphate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Phosphate Sodium Salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7O4P.Na/c1-5-7(3,4)6-2;/h1-2H3,(H,3,4);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 147.9901 |