missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethyl Phosphate-d6 (Major) Sodium salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Phosphate-d6 (Major) Sodium salt |
| CAS | 157487-94-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H13 N O2 . H Cl |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Phosphoric Acid Dimethyl Ester-d6 Sodium Salt, Dimethyl-d6 Monosodium Phosphate, Dimethyl-d6 Sodium Phosphate, Monosodium Dimethyl-d6 Phosphate, Sodium Dimethyl-d6 Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12)13;/h1,3,5,7H,2,4,6,11H2,(H,12,13);1H |
| SMIL | Cl.NCCCc1cccc(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(3-aminopropyl)benzoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.677 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?