Få mere at vide
Dimethylphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10490731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10490731 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10490731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325130010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 813-78-5 | C2H7O4P | 126,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl phosphate
Navn note 98%
CAS 813-78-5
Farve Brun eller farveløs til gul
Tæthed 1.3230g/mL
Kogepunkt 174 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2H7O4P
Brydningsindeks 1,4080 til 1,41
MDL nummer MFCD00014887
Mængde 1 g
Beilstein 01,III,1205
Specifik vægtfylde 1.323
Synonym dimethyl phosphate, dimethylphosphate, phosphoric acid, dimethyl ester, o,o-dimethyl phosphate, unii-hi4k2c9uei, methyl phosphate meo 2 ho po, o,o-dimethyl hydrogen phosphate, hi4k2c9uei, dimethoxyphosphinic acid, dimethyl acid phosphate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: meget opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone
InChI nøgle KKUKTXOBAWVSHC-UHFFFAOYSA-N
SMIL COP(=O)(O)OC
IUPAC navn dimethylhydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 126.02
PubChem CID 13134
Formel vægt 126.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl phosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, dimethyl ester