Få mere at vide
Dimethyl Phosphate-13C2 Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dimethyl Phosphate 13C2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7O4P.Na/c1-5-7(3,4)6-2;/h1-2H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| Formel vægt | 150 |