Få mere at vide
Dimethyl phenylphosphonite, 98%
Artikelnummer. 11477866
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477866 25 g 25g
11384479 1 g 1g
11467866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14006.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2946-61-4 | C8H11O2P | 170.15 g/mol
Dimethylphenylphosphonit anvendes til fremstilling af phenylphosphonsyredimethylester. Det bruges som en precursor til fremstilling af dinitrosyltris(dimethylphenylphosphonit)mangan(I)tetrafluorborat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylphenylphosphonit anvendes til fremstilling af phenylphosphonsyredimethylester. Det bruges som en precursor til fremstilling af dinitrosyltris(dimethylphenylphosphonit)mangan(I)tetrafluorborat.
Opløselighed
Blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2946-61-4
Molekylær formel C8H11O2P
Molekylvægt (g/mol) 170.15
MDL nummer MFCD00008352
InChI nøgle LMZLQYYLELWCCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl phenylphosphonite, dimethoxyphenylphosphine, phenyldimethoxyphosphine, dimethylphenylphosphonite, phosphorus, dimethoxy phenyl, phosphonous acid, phenyl-, dimethyl ester, phenylphosphonous acid dimethyl ester, acmc-20al6n, php ome 2, dimethoxy phenyl phosphane
PubChem CID 76277
IUPAC navn dimethoxy(phenyl)phosphan
SMIL COP(OC)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl phenylphosphonite
Tæthed 1.072
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 25 g
Beilstein 1073018
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formel vægt 170.15
Procent renhed 98%