Få mere at vide
Dimethyl(phenyl)silane, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl(phenyl)silane |
| CAS | 766-77-8 |
| Molekylær formel | C8H12Si |
| MDL nummer | MFCD00008257 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | C[SiH](C)C1=CC=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.27 |
| Procent renhed | 98% |