Få mere at vide
Dimethyloxalat, TRC
Artikelnummer. 30382289
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30382289 50 g
1 options
Artikelnummer. 30382289 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47634550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic acid methyl ester
CAS 553-90-2
Molekylær formel C4 H6 O4
Mængde 50 g
Synonym Oxalic acid, bis-methyl ester, Ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester (ACI), Ethanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Oxalic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), Dimethyl oxalate, Methyl oxalate, NSC 9374
InChI formel InChI=1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
SMIL COC(=O)C(=O)OC
IUPAC navn Dimethyloxalat
Molekylvægt (g/mol) 118.09
Formel vægt 118.0266