Få mere at vide
Dimethyloxalat, 99%
Artikelnummer. 10347670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347670 100 g Plastflaske 100g
10406820 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159271000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 553-90-2 | C4H6O4 | 118,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-90-2
Molekylær formel C4H6O4
Molekylvægt (g/mol) 118.09
MDL nummer MFCD00008442
InChI nøgle LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxalate, ethanedioic acid, dimethyl ester, oxalic acid dimethyl ester, dimethyloxalate, oxalic acid, dimethyl ester, dimethyl ethanedioate, unii-iq3q79344s, ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester, dimethyl ethane-1,2-dioate, dimethyl ester of oxalic acid
PubChem CID 11120
ChEBI CHEBI:6859
IUPAC navn dimethyloxalat
SMIL COC(=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl oxalate
Navn note 99%
Smeltepunkt 51 °C til 55 °C
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 163 °C
Flammepunkt 75 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3O2CCO2CH3
Mængde 100 g
Beilstein 02, 534
Merck Index 15, 6179
Specifik vægtfylde 1.14
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 60 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ether, acetone, kloroform
Formel vægt 118.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof