Få mere at vide
Dimethyloxalat, 99%
Artikelnummer. 11498286
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498286 2500 g 2500g
11478286 100 g 100g
11488286 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15359.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 553-90-2 | C4H6O4 | 118,09 g/mol
Dimethyloxalat bruges som et alternativt brændstof i brændselscellen med direkte oxidation. Det er involveret i den katalytiske hydrogenering ved hjælp af Cu/SiO 2 til fremstilling af ethylenglycol. Det bruges også i den selektive gasfasehydrogenering katalyseret af Ag/SiO 2 for at få den tilsvarende alkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethyloxalat bruges som et alternativt brændstof i brændselscellen med direkte oxidation. Det er involveret i den katalytiske hydrogenering ved hjælp af Cu/SiO 2 til fremstilling af ethylenglycol. Det bruges også i den selektive gasfasehydrogenering katalyseret af Ag/SiO 2 for at få den tilsvarende alkohol.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-90-2
Molekylær formel C4H6O4
Molekylvægt (g/mol) 118.09
MDL nummer MFCD00008442
InChI nøgle LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxalate, ethanedioic acid, dimethyl ester, oxalic acid dimethyl ester, dimethyloxalate, oxalic acid, dimethyl ester, dimethyl ethanedioate, unii-iq3q79344s, ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester, dimethyl ethane-1,2-dioate, dimethyl ester of oxalic acid
PubChem CID 11120
ChEBI CHEBI:6859
IUPAC navn dimethyloxalat
SMIL COC(=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl oxalate
Smeltepunkt 50 °C til 54 °C
Tæthed 1.148
Kogepunkt 162 °C til 163 °C
Flammepunkt 75 °C (167 °F)
Mængde 2500 g
Beilstein 1071744
Merck Index 14,6106
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol. Let opløselig i vand.
Formel vægt 118.09
Procent renhed 99%