Få mere at vide
Dimethyloxalat, 99%
Description
Dimethyloxalat bruges som et alternativt brændstof i brændselscellen med direkte oxidation. Det er involveret i den katalytiske hydrogenering ved hjælp af Cu/SiO 2 til fremstilling af ethylenglycol. Det bruges også i den selektive gasfasehydrogenering katalyseret af Ag/SiO 2 for at få den tilsvarende alkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dimethyloxalat bruges som et alternativt brændstof i brændselscellen med direkte oxidation. Det er involveret i den katalytiske hydrogenering ved hjælp af Cu/SiO 2 til fremstilling af ethylenglycol. Det bruges også i den selektive gasfasehydrogenering katalyseret af Ag/SiO 2 for at få den tilsvarende alkohol.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og reduktionsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl oxalate |
| Smeltepunkt | 50 °C til 54 °C |
| Tæthed | 1.148 |
| Kogepunkt | 162 °C til 163 °C |
| Flammepunkt | 75 °C (167 °F) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1071744 |
| Merck Index | 14,6106 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 118.09 |
| Show More |