Få mere at vide
Dimethylnaphthalen-2,6-dicarboxylat, 99+%
Beskrivelse
Dimethylnaphthalen-2,6-dicarboxylat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed
Opløselig i varm toluen (meget svag turbiditet). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl naphthalene-2,6-dicarboxylate |
| Smeltepunkt | 187 °C til 193 °C |
| Flammepunkt | 232 °C (449 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 987259 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varm toluen (meget svag uklarhed). Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 244.25 |
| Procent renhed | ≥99% |