Få mere at vide
Dimethylnaphthalen-2,6-dicarboxylat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338636
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338636 5 g 5g
11348636 25 g 25g
11358636 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17689.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 840-65-3 | C14H12O4 | 244.246 g/mol
Dimethylnaphthalen-2,6-dicarboxylat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dimethylnaphthalen-2,6-dicarboxylat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed
Opløselig i varm toluen (meget svag turbiditet). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 840-65-3
Molekylær formel C14H12O4
Molekylvægt (g/mol) 244.246
MDL nummer MFCD00004100
InChI nøgle GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate, 2,6-dicarbomethoxynaphthalene, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester, unii-x4q5t8rs0g, dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid dimethyl ester, x4q5t8rs0g, 2,6-naphthalene dicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethylnaphthalene-2,6-dicarboxylate, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl ester
PubChem CID 61225
IUPAC navn dimethylnaphthalen-2,6-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl naphthalene-2,6-dicarboxylate
Smeltepunkt 187°C to 193°C
Flammepunkt 232°C (449°F)
Mængde 5 g
Beilstein 987259
Opløselighedsinformation Soluble in hot toluene (very faint turbidity). Insoluble in water.
Formel vægt 244.25
Procent renhed ≥99%