Få mere at vide
Dimethylmethylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11623019 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11623019
Brand: Thermo Scientific Acros 116420250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 756-79-6
Molekylær formel C3H9O3P
Molekylvægt (g/mol) 124.08
MDL nummer MFCD00008349
InChI nøgle VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl methylphosphonate, dimethylmethylphosphonate, pyrol dmmp, dmmp, dimethyl methanephosphonate, fyrol dmmp, phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester, methanephosphonic acid dimethyl ester, dimethoxymethylphosphine oxide, methylphosphonic acid dimethyl ester
PubChem CID 12958
IUPAC navn [methoxy(methyl)phosphoryl]oxymethan
SMIL COP(C)(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl methylphosphonate
Farve Farveløs
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 181.0°C
Flammepunkt 68°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2P(O)CH3
Brydningsindeks 1.413
Mængde 25 g
Beilstein 04,I,572
Fieser 03,117; 11,203
Merck Index 15,3435
Specifik vægtfylde 1.14
Formel vægt 124.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl methylphosphonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.