Få mere at vide
Dimethyl methoxymethylenemalonate, 98+%
Artikelnummer. 10511131 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10511131 250 g Glass bottle 250g
10023270 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10511131 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269562500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22398-14-7 | C7H10O5 | 174.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22398-14-7
Molekylær formel C7H10O5
Molekylvægt (g/mol) 174.16
MDL nummer MFCD00038225
InChI nøgle RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
PubChem CID 90770
IUPAC navn dimethyl 2-(methoxymethylidene)propanedioate
SMIL COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl methoxymethylenemalonate
Navn note 98+%
Smeltepunkt 40°C to 44°C
Farve White
Kogepunkt 98°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 158°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3OCH=C(COOCH3)2
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: may hydrolyse. Other solubilities: soluble in methanol 1260g/L (20 c)
Formel vægt 174.16
Procent renhed 98+%
Fysisk form Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl methoxymethylenemalonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.