Få mere at vide
Dimethyl methoxymethylenemalonate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490258
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490258 10 g 10g
11400268 50 g 50g
11410268 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23803.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22398-14-7
Molekylær formel C7H10O5
Molekylvægt (g/mol) 174.152
MDL nummer MFCD00038225
InChI nøgle RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
PubChem CID 90770
IUPAC navn dimethyl 2-(methoxymethylidene)propanedioate
SMIL COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl methoxymethylenemalonate
Smeltepunkt 41°C to 45°C
Kogepunkt 97°C to 99°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 158°C (316°F)
Lugt Ester-like
Mængde 10 g
Formel vægt 174.16
Procent renhed ≥98%