missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dimethyl Mesaconate, TRC

Artikelnummer. 30371105
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371105 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD447480100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dimethyl Mesaconate
CAS 617-53-8
Molekylær formel C7 H10 O4
Mængde 100 mg
Synonym (2E)-2-Methyl-2-butenedioic Acid Dimethyl Ester, (E)-2-Methyl-2-butenedioic Acid Dimethyl Ester, Mesaconic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Methylfumarate, NSC 226153
InChI formel InChI=1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h4H,1-3H3/b5-4+
SMIL COC(=O)\C=C(/C)\C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl (E)-2-methylbut-2-enedioate
Molekylvægt (g/mol) 158.152
Formel vægt 158.058
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.