Få mere at vide
Dimethylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30372429
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30372429 10 g
1 options
Artikelnummer. 30372429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47459010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malonic acid dimethyl ester
CAS 108-59-8
Molekylær formel C5 H8 O4
Mængde 10 g
Synonym Malonic acid-dimethyl ester, Propanedioic acid, 1,3-dimethyl ester (ACI), Malonic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), Propanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Dimethyl 1,3-propanedioate, Dimethyl malonate, Dimethyl propanedioate, Methyl malonate, NSC 620046
InChI formel InChI=1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
SMIL COC(=O)CC(=O)OC
IUPAC navn Dimethylpropanedioat
Molekylvægt (g/mol) 132.11
Formel vægt 132.0423