Learn More
Dimethyl Malonate, TRC
Product Code. 30372034
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Quantity Unit Size
30372034 25 g 25g
1 options
Product Code. 30372034 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD47459025G
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Malonic acid dimethyl ester
CAS 108-59-8
Molecular Formula C5 H8 O4
Quantity 25 g
Synonym Malonic acid-dimethyl ester, Propanedioic acid, 1,3-dimethyl ester (ACI), Malonic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), Propanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Dimethyl 1,3-propanedioate, Dimethyl malonate, Dimethyl propanedioate, Methyl malonate, NSC 620046
InChI Formula InChI=1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
IUPAC Name dimethyl propanedioate
Molecular Weight (g/mol) 132.11
Formula Weight 132.0423
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.