Få mere at vide
Dimethyl Malonate-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Malonate-d2 |
| CAS | 36647-07-1 |
| Molekylær formel | C5H6D2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,2-Dideuteriomalonic Acid Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3/i3D2 |
| SMIL | COC(C([2H])([2H])C(OC)=O)=O |
| IUPAC navn | dimethyl malonate-d2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vægt | 134.05 |