Få mere at vide
Dimethyl Maleate, TRC
Artikelnummer. 30380972
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30380972 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30380972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4735701G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic acid dimethyl ester
CAS 624-48-6
Molekylær formel C6 H8 O4
Mængde 1 g
Synonym Dimethyl Maleate, 2-Butenedioic acid (2Z)-, 1,4-dimethyl ester (ACI), 2-Butenedioic acid (2Z)-, dimethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (Z)-, dimethyl ester (ZCI), Maleic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), (2Z)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (Z)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (Z)-Dimethyl 2-butenedioate, 1,4-Dimethyl (2Z)-but-2-enedioate, Dimethyl (Z)-but-2-enedioate, Dimethyl (Z)-butenedioate, Dimethyl cis-butenedioate, Dimethyl cis-ethenedicarboxylate, Dimethyl cis-ethylenedicarboxylate, Dimethyl maleate, Methyl maleate, Sipomer DMM
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3-
SMIL COC(=O)\C=C/C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl (Z)-but-2-enedioate
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Formel vægt 144.0423