Få mere at vide
Dimethyl Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 18033850
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18033850 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033850 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3170.010100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dimethyl Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic acid dimethyl ester
CAS 624-48-6
Analyt- eller komponentnavne Maleic acid dimethyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H8 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dimethyl Maleate
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3-
SMIL COC(=O)\C=C/C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl (Z)-but-2-enedioate
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 144.0423 g/mol