Få mere at vide
Dimethyl Maleate, Mikromol™
Beskrivelse
Dimethyl Maleate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maleic acid dimethyl ester |
| CAS | 624-48-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Maleic acid dimethyl ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H8 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Dimethyl Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3- |
| SMIL | COC(=O)\C=C/C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethyl (Z)-but-2-enedioate |
| Vis mere |