Få mere at vide
Dimethylmaleat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15730839 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15730839 250 mL Glasflaske 250ml
10490871 1 L Glasflaske 1 L
13458468 5 L Plast tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15730839 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218462500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 624-48-6 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-48-6
Molekylær formel C6H8O4
Molekylvægt (g/mol) 144.13
MDL nummer MFCD00008459
InChI nøgle LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
Synonym dimethyl maleate, maleic acid, dimethyl ester, methyl maleate, sipomer dmm, maleic acid dimethyl ester, dimethyl cis-butenedioate, 2-butenedioic acid z-, dimethyl ester, dimethyl cis-ethylenedicarboxylate, 2-butenedioic acid 2z-, dimethyl ester, 2-butenedioic acid, dimethyl ester, z
PubChem CID 5271565
ChEBI CHEBI:35460
IUPAC navn dimethyl (Z)-but-2-endioat
SMIL COC(=O)C=CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl maleate
Navn note 96%
Smeltepunkt -17.5°C
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 204.0°C to 205.0°C
Flammepunkt 95°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3O2CCH=CHCO2CH3
Brydningsindeks 1.4410 to 1.4430
Mængde 250 mL
Beilstein 02,751
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Solubility in water: 80g/L (25°C)
Viskositet 4 mPa.s (20°C)
Formel vægt 144.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske