Få mere at vide
Dimethylmaleat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463188
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463188 5000 g 5000g
11304489 100 g 100g
11453188 250 g 250g
11443188 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11463188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18944.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 624-48-6 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
Dimethylmaleat virker som en dienofil involveret i ultralydsbestråling fremmet Diels-Alder-reaktion med substituerede furaner. Det er meget udbredt som mellemprodukt og additiv til lægemidler, copolymerer, pigmenter, plast, maling, klæbemidler og agrokemikalier. Som en intern modifikator øger den glasovergangstemperaturen for styren eller vinylchloridpolymer. Det spiller en afgørende rolle for at forbedre hårdheden og sejheden af polymerfilm, såsom copolymerer af vinylacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylmaleat virker som en dienofil involveret i ultralydsbestråling fremmet Diels-Alder-reaktion med substituerede furaner. Det er meget udbredt som mellemprodukt og additiv til lægemidler, copolymerer, pigmenter, plast, maling, klæbemidler og agrokemikalier. Som en intern modifikator øger den glasovergangstemperaturen for styren eller vinylchloridpolymer. Det spiller en afgørende rolle for at forbedre hårdheden og sejheden af polymerfilm, såsom copolymerer af vinylacetat.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-48-6
Molekylær formel C6H8O4
Molekylvægt (g/mol) 144.126
MDL nummer MFCD00008459
InChI nøgle LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
Synonym dimethyl maleate, maleic acid, dimethyl ester, methyl maleate, sipomer dmm, maleic acid dimethyl ester, dimethyl cis-butenedioate, 2-butenedioic acid z-, dimethyl ester, dimethyl cis-ethylenedicarboxylate, 2-butenedioic acid 2z-, dimethyl ester, 2-butenedioic acid, dimethyl ester, z
PubChem CID 5271565
ChEBI CHEBI:35460
IUPAC navn dimethyl (Z)-but-2-endioat
SMIL COC(=O)C=CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl maleate
Smeltepunkt -19°C
Tæthed 1.151
Kogepunkt 204°C to 205°C
Flammepunkt 91°C (195°F)
Brydningsindeks 1.442
Mængde 5000 g
FN nummer UN2810
Beilstein 471705
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 144.13
Procent renhed 96%