Få mere at vide
(+)-dimethyl L-tartrat, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10522391 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10522391 25 g Glasflaske 25g
10429470 100 g Glasflaske 100g
10016093 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10522391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172490250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 608-68-4 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-68-4
Molekylær formel C6H10O6
Molekylvægt (g/mol) 178.14
MDL nummer MFCD00064437
InChI nøgle PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
Synonym +-dimethyl l-tartrate, dimethyl l-tartrate, 2r,3r-dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, dimethyl +-tartrate, l-+-tartaric acid dimethyl ester, dimethyl l-+-tartrate, 1,4-dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, 1,4-dimethyl ester, dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, l-tartaric acid, dimethyl ester
PubChem CID 11851
IUPAC navn dimethyl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
SMIL COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Dimethyl L-tartrate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 48°C to 50°C
Farve Hvid
Kogepunkt 157°C to 159°C (15.0 hPa)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [-CH(OH)CO2CH3]2
Mængde 25 g
Beilstein 03, 510
Fieser 13,124
Specifik rotationstilstand + 21.00 (20.00°C c=10,H2O)
Specifik rotation + 21
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vægt 178.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller