Få mere at vide
Dimethyl L-tartrate, 99%
Artikelnummer. 11392556
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392556 25 g 25g
11302566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06561.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 608-68-4 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Dimethyl L-tartrat er et chiralt hjælpestof, der anvendes til enantioselektiv epoxidering af allylalkoholer. Det bruges til asymmetriskα -halogenering af acetaler. Det er et udgangsmateriale til syntesen af chirale byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethyl L-tartrat er et chiralt hjælpestof, der anvendes til enantioselektiv epoxidering af allylalkoholer. Det bruges til asymmetriskα -halogenering af acetaler. Det er et udgangsmateriale til syntesen af chirale byggesten.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-68-4
Molekylær formel C6H10O6
Molekylvægt (g/mol) 178.14
MDL nummer MFCD00064437
InChI nøgle PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
Synonym +-dimethyl l-tartrate, dimethyl l-tartrate, 2r,3r-dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, dimethyl +-tartrate, l-+-tartaric acid dimethyl ester, dimethyl l-+-tartrate, 1,4-dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, 1,4-dimethyl ester, dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, l-tartaric acid, dimethyl ester
PubChem CID 11851
IUPAC navn dimethyl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
SMIL COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl L-tartrate
Smeltepunkt 56°C to 61°C
Tæthed 1.3
Kogepunkt 158°C (11 mmHg)
Flammepunkt >170°C (338°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1726256
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +21° (c=1 in Water)
Formel vægt 178.14
Procent renhed 99%