Få mere at vide
Dimethyl L-aspartat hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30380943
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30380943 5 g
1 options
Artikelnummer. 30380943 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4623455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl L-Aspartate Hydrochloride
CAS 32213-95-9
Molekylær formel C6H11NO4.HCl
Mængde 5 g
Synonym L-Aspartic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride, Dimethyl (S)-2-Aminosuccinate Hydrochloride, Dimethyl (S)-Aspartate Hydrochloride, Dimethyl Aspartate Hydrochloride, NSC 112494
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
SMIL COC(C[C@H](N)C(OC)=O)=O.Cl
IUPAC navn dimethyl L-aspartat hydrogenklorid
Molekylvægt (g/mol) 197.62
Formel vægt 197.05