Få mere at vide
Dimethylitaconat, TRC
Artikelnummer. 30387458
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30387458 10 g
1 options
Artikelnummer. 30387458 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47420510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Itaconic Acid-Dimethyl Ester
CAS 617-52-7
Molekylær formel C7 H10 O4
Mængde 10 g
Synonym Butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester (9CI), Itaconic acid dimethyl ester (6CI), Succinic acid, methylene-, dimethyl ester (8CI), 1,4-Dimethyl 2-methylidenebutanedioate, 2-(Methylene)butanedioic dimethyl ester, 2-Methylene-succinic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-methylenesuccinate, Dimethyl itaconate, Dimethyl methylenebutanedioate, Dimethyl methylenesuccinate, Methyl 4-methoxy-2-methylene-4-oxobutanoate, Methylenebutanedioic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester, NSC 9385
InChI formel InChI=1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3
SMIL COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl2-methylidenebutanedioat
Molekylvægt (g/mol) 158.152
Formel vægt 158.058