Få mere at vide
Dimethylitaconat, 97%
Artikelnummer. 11313296
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313296 500 g 500g
11303296 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12652.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 617-52-7 | C7H10O4 | 158,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-52-7
Molekylær formel C7H10O4
Molekylvægt (g/mol) 158.15
MDL nummer MFCD00008446
InChI nøgle ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester
PubChem CID 69240
IUPAC navn dimethyl-2-methylidenbutandioat
SMIL COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl itaconate
Smeltepunkt 33 °C til 39 °C
Tæthed 1.124
Kogepunkt 207 °C til 208 °C
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 386674
Formel vægt 158.16
Procent renhed 97%