Få mere at vide
Dimethylitaconat, 97%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11975031
Brand: Thermo Scientific Acros 149160025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 617-52-7 | C7H10O4 | 158.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-52-7
Molekylær formel C7H10O4
Molekylvægt (g/mol) 158.15
MDL nummer MFCD00008446
InChI nøgle ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester
PubChem CID 69240
SMIL COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl itaconate
Smeltepunkt 34.0°C to 39.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 208.0°C
Flammepunkt 100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3O2CCH2C(=CH2)CO2CH3
Mængde 2.5 kg
Beilstein 02,762
Specifik vægtfylde 1.24
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
IUPAC navn dimethyl-2-methylidenbutandioat
Formel vægt 158.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk lavsmeltende masse eller væske