Få mere at vide
Dimethylisosorbid, Mikromol™
Beskrivelse
Dimethylisosorbid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Isosorbide |
| CAS | 5306-85-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethyl Isosorbide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H14 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Dimethyl Isosorbide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-9-5-3-11-8-6(10-2)4-12-7(5)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)OC |
| IUPAC navn | (3S,3aR,6R,6aR)-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan |
| Vis mere |