Få mere at vide
Dimethyl isopropenyl phosphate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357109
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357109 5 g 5g
11367109 25 g 25g
11377109 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27353.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4185-82-4
Molekylær formel C5H11O4P
Molekylvægt (g/mol) 166.113
MDL nummer MFCD09953485
InChI nøgle CLUBBNMVLUHMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl isopropenyl phosphate, phosphoric acid, isopropenyl dimethyl ester, phosphoric acid, dimethyl 1-methylethenyl ester, isopropenyl dimethyl phosphate, 1-propen-2-yl-dimethyl phosphate, dimethyl 1-methylethenyl phosphate, phosphoric acid dimethyl=1-methylvinyl ester, isopropenyl methyl phosphate, c3h5o meo 2po
PubChem CID 581450
IUPAC navn dimethyl prop-1-en-2-yl phosphate
SMIL CC(=C)OP(=O)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl isopropenyl phosphate
Kogepunkt 120°C (7.5 mmHg)
Brydningsindeks 1.42
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 166.11
Procent renhed 95%