Få mere at vide
Dimethylisophthalat, TRC
Artikelnummer. 30386584
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30386584 10 g
1 options
Artikelnummer. 30386584 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47404510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isophthalic acid, bis-methyl ester
CAS 1459-93-4
Molekylær formel C10 H10 O4
Mængde 10 g
Synonym 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 1,3-dimethyl ester, 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Isophthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), 1,3-Di(methoxycarbonyl)benzene, 1,3-Dimethyl benzene-1,3-dicarboxylate, DMIP, Dimethy isophthalate, Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, Dimethyl isophthalate, Dimethyl m-phthalate, Methyl 3-carbomethoxybenzoate, Methyl isophthalate, Morflex 1129, NSC 15313, Isophthalic acid, bis-methyl ester, Isophthalic acid dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
IUPAC navn dimethylbenzen-1,3-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Formel vægt 194.0579