Få mere at vide
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl iminodiacetate hydrochloride |
| CAS | 39987-25-2 |
| Molekylær formel | C6H12ClNO4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-7-4-6(9)11-2;/h7H,3-4H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.COC(=O)CNCC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]acetate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.62 |
| Formel vægt | 197.0455 |