Få mere at vide
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11329939
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329939 5 g 5g
11339939 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25729.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39987-25-2 | C6H12ClNO4 | 197.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39987-25-2
Molekylær formel C6H12ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 197.62
MDL nummer MFCD00216724
InChI nøgle IIWYYIACSUPJCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl iminodiacetate hydrochloride, dimethyl 2,2'-azanediyldiacetate hydrochloride, methyl 2-2-methoxy-2-oxoethyl amino acetate hydrochloride, dimethyl iminodiacetic acid hydrochloride, iminodiacetic acid dimethyl ester hydrochloride, glycine, n-2-methoxy-2-oxoethyl-, methyl ester, hydrochloride, methyl 2-methoxycarbonyl methyl amino acetate, chloride, zlchem 797, acmc-1aeyr, iminodiacetic dimethyl ester hydrochloride
PubChem CID 2727727
IUPAC navn methyl-2-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]acetat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)CNCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl iminodiacetate hydrochloride
Smeltepunkt ∼170°C
Mængde 5 g
Beilstein 3703236
Formel vægt 197.62
Procent renhed 98%