Få mere at vide
Dimethyl Hexanedioate-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanedioic Acid Dimethyl Ester-2,2,3,3,4,4,5,5-D8 |
| CAS | 52089-64-2 |
| Molekylær formel | C8 D8 H6 O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Hexanedioic-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 acid, 1,6-dimethyl ester (ACI), 1,6-Dimethyl hexanedioate-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 (ACI), Adipic-d8 acid, dimethyl ester (7 CI), Hexanedioic-d8 acid, dimethyl ester (9 CI), Dimethyl Hexanedioate-d8, Adipic-d8 acid dimethyl ester, Hexanedioic Acid Dimethyl Ester-2,2,3,3,4,4,5,5-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C(=O)OC)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriohexanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.2437 |
| Formel vægt | 182.1394 g/mol |
| Vis mere |