Få mere at vide
Dimethyl Hexanedioate-3,3,4,4-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanedioic Acid Dimethyl Ester-3,3,4,4-D4 |
| CAS | 55724-08-8 |
| Molekylær formel | C8 D4 H10 O4 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Hexanedioic-3,3,4,4-d4 acid, dimethyl ester (9 CI), 3,3,4,4-Tetradeuterio-hexanedioic acid dimethyl ester, 1,6-Dimethyl hexanedioate-3,3,4,4-d4, Dimethyl Hexanedioate-3,3,4,4-d4, Adipic-3,3,4,4-d4 acid dimethyl ester, Hexanedioic Acid Dimethyl Ester-3,3,4,4-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CC(=O)OC)C([2 H])([2 H])CC(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethyl 3,3,4,4-tetradeuteriohexanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.219 |
| Formel vægt | 178.1143 g/mol |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?