Få mere at vide
Dimethyl heptanebis(imidate) dihydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31110334
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31110334 5 g
31109341 250 mg
31104050 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31110334 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1254575g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl heptanebis(imidate) dihydrochloride
CAS 58537-94-3
Molekylær formel C9H20Cl2N2O2
MDL nummer MFCD00038942
Mængde 5 g
SMIL N=C(OC)CCCCCC(OC)=N.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 259.17
Procent renhed 98%