Få mere at vide
Dimethyl glutarate, 98%
Artikelnummer. p-117389 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10182570
Brand: Thermo Scientific Acros 116231000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1119-40-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-40-0
Molekylær formel C7H12O4
Molekylvægt (g/mol) 160.17
MDL nummer MFCD00008468
InChI nøgle XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 14242
IUPAC navn dimethylpentandioat
SMIL COC(=O)CCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl glutarate
Navn note 98%
Smeltepunkt -37.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0870g/mL
Kogepunkt 210.0°C to 215.0°C
Flammepunkt 103°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3O2C(CH2)3CO2CH3
Brydningsindeks 1.4236 to 1.4256
Mængde 100 g
Beilstein 02, 633
Merck Index 15, 4509
Specifik vægtfylde 1.087
Opløselighedsinformation Solubility in water: 53g/L
Viskositet 2.5 mm2/s (25°C)
Formel vægt 160.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske