Få mere at vide
Dimethylglutarat, 98%
Artikelnummer. 11425797
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425797 100 g 100g
11415797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24359.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1119-40-0 | C7H12O4 | 160,17 g/mol
Dimethylglutarat påføres som malings- og graffitifjerner, neglelakfjerner, håndrens, klæbemidler, fugemasse og fugemasse, bilrengøringsmidler, badeværelses- og fliserrensere, almindelige rengøringsmidler, pletfjernere, gulvvedligeholdelsesprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dimethylglutarat påføres som maling
og graffitifjerner, neglelakfjerner, håndrens, klæbemidler, fugemasse og fugemasse, bilrengøringsprodukter, badeværelses- og fliserrensere, almindelige rengøringsmidler, pletfjernere, gulvvedligeholdelsesprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (53 g/L)
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-40-0
Molekylær formel C7H12O4
Molekylvægt (g/mol) 160.17
MDL nummer MFCD00008468
InChI nøgle XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 14242
SMIL COC(=O)CCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl glutarate
Smeltepunkt -37°C
Tæthed 1.087
Kogepunkt 213°C to 215°C
Flammepunkt 103°C (217°F)
Brydningsindeks 1.424
Mængde 100 g
Beilstein 1771444
Merck Index 14,4473
Opløselighedsinformation Soluble in water. (53g/L)
IUPAC navn dimethylpentandioat
Formel vægt 160.17
Procent renhed 98%