Få mere at vide
Dimethyl Glutaconate (~25% cis), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Glutaconate |
| CAS | 5164-76-1 |
| Molekylær formel | C7H10O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | NSC 30046, Dimethyl 2-Pentene-1,5-dioate, Dimethyl 2-Pentenedioate, Glutaconic Acid Dimethyl Ester, 2-Pentenedioic Acid Dimethyl Ester, 2-Pentenedioic Acid 1,5-Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+ |
| SMIL | COC(=O)C\C=C\C(=O)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.15 |
| Formel vægt | 158.0579 |