Få mere at vide
Dimethyl Glutaconate (~10% Cis), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Glutaconate |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+ |
| Formel vægt | 158.0579 |