missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethyl Fumarate USP Related Compound A (Monomethyl Fumarate), Mikromol™
Beskrivelse
Dimethyl Fumarate USP Related Compound A (Monomethyl Fumarate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monomethyl Fumarate |
| CAS | 2756-87-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Monomethyl Fumarate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H6 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Monomethyl Fumarate, (2E)-2-Butenedioic acid 1-methyl ester, (E)-2-Butenedioic acid monomethyl ester, Fumaric acid methyl ester, Fumaric acid monomethyl ester, Methyl hydrogen fumarate, Monomethyl fumarate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+ |
| SMIL | COC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | (E)-4-methoxy-4-oxobut-2-enoic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?