Få mere at vide
Dimethyl Fumarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fumaric acid dimethyl ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Dimethyl Fumarate, Fumaric acid dimethyl ester, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 2-Butenedioic acid (2E)-, 1,4-dimethyl ester (ACI), 2-Butenedioic acid (2E)-, dimethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, dimethyl ester (ZCI), Fumaric acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), (2E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid dimethyl ester, Allomaleic acid dimethyl ester, AZL-O 211089, BG 00012, BG 12, Boletic acid dimethyl ester, Dimethyl (E)-2-butenedioate, Dimethyl (E)-but-2-enedioate, Dimethyl (E)-butenedioate, Dimethyl trans-ethylenedicarboxylate, Marclerosis, Methyl fumarate, NSC 167432, NSC 25942, Panaclar, Skilarence, Tecfidera, Tecfira, trans-Butenedioic acid dimethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+ |
| Formel vægt | 144.0423 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?