Få mere at vide
Dimethylfumarat, LoGiCal
Artikelnummer. 30459743
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459743 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459743 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3170.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fumaric acid dimethyl ester
CAS 624-49-7
Analyt- eller komponentnavne Fumaric acid dimethyl ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H8 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, (E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid, Fumaric Acid Dimethyl Ester, (2E)-2-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, (E)-But-2-enedioic Acid Dimethyl Ester, AZL-O 211089, Allomaleic Acid Dimethyl Ester, BG 00012, Boletic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (E)-2-Butenedioate, Dimethyl (E)-Butenedioate, Dimethyl Fumarate, Dimethyl trans-Ethylenedicarboxylate, Methyl Fumarate, NSC 167432, NSC 25942, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, trans-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, Fumaric acid dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Løsningstype Fedt
SMIL COC(=O)\C=C\C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl (E)-men-2-enedioat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Mængde 10 mg
Formel vægt 144,0423 g/mol