Få mere at vide
Dimethyl Fumarate-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Fumarate-d6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+/i1D3,2D3 |
| Formel vægt | 150.0799 |